Documenti fondamentali
47190
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-5-fluor-pyrimidin-4-carbonsäure, 5-Fluor-uracil-4-carbonsäure
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3FN2O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.09 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (TLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
278 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(C(NC(N1)=O)=C(F)C1=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful in the selection of orotidine-5′-phosphate decarboxylase mutants of Saccharomyces cerevisiae.
Altre note
Selective agent in yeast molecular genetics
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
J D Boeke et al.
Methods in enzymology, 154, 164-175 (1987-01-01)
5-FOA is an extremely useful reagent for the selection of Ura- cells amid a population of Ura+ cells. The selection is effective in transformation and recombination studies where loss of URA3+ is desired. A new plasmid shuffling procedure based on