Documenti fondamentali
417-GS
Sigma-Aldrich
Human Osteoblast Growth Supplement (50 ml)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.71
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
1 yr
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)