36530
Chlorfluazuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2
InChI
1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33)
UISUNVFOGSJSKD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)