351M-1
SV40 (MRQ-4) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
300
500
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MRQ-4, monoclonal
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Stato fisico
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota sulla preparazione
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Altre note
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Note legali
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)