30058
Lipase Substrate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-(glutaric acid 6-methylresorufin ester)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
ethanol: soluble (10mg/mL)
Fluorescenza
λex 529 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOCC(COC(=O)CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C(C)=C3Oc2c1)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69NO8/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-31-50-34-38(51-32-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)35-52-43(48)25-24-26-44(49)53-37-27-28-39-42(33-37)54-45-36(3)41(47)30-29-40(45)46-39/h27-30,33,38H,4-26,31-32,34-35H2,1-3H3
FYOMYGYHAZESGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?