161054K
MAPTRIX-F-RGD
Fibronectin Mimetic, aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
Filtered sterilized solution
Stato
aqueous solution
PM
~23.0 kDa
Confezionamento
pkg of 10 mg
Concentrazione
1.0 mg/mL protein
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Specificità del legame
Receptor: αvβ3, αvβ5
Domain: FNIII-10
Binding Motif: RGD
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.