156M-8
CD56 (123C3.D5) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
123C3.D5, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (156M-84)
vial of 0.5 mL concentrate (156M-85)
bottle of 1.0 mL predilute (156M-87)
vial of 1.0 mL concentrate (156M-86)
bottle of 7.0 mL predilute (156M-88)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG1κ
Controllo
neuroblastoma
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
membranous
Informazioni sul gene
human ... NCAM1(4684)