Key Documents
137260
SAFC
BIS-TRIS
EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
2,2-bis(idrossimetil)-2,2′,2″-nitrilotrietanolo, 2-bis(2-idrossietil)ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, Bis(2-idrossietil)ammino-tris(idrossimetil)metano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Beilstein:
2205275
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161705
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
pH
5.8-7.2
Intervallo di pH utile
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
pKa 
6.5
Solubilità
water: 0.1 M, clear, colorless (aqueous)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bis Tris is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36 which makes it a good candidate for biological based formulations.Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1