Key Documents
137251
SAFC
L-asparagina
EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
4-ammide dell’acido (S)-2-aminosuccinico, 4-ammide dell’acido L-aspartatico, Acido (S)-(+)-2-aminosuccinamico
About This Item
Formula condensata:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Beilstein:
1723527
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Saggio
98.5-101.0% dry basis
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin and microbial, tested
Punto di fusione
233-235 °C (lit)
233-235 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Applicazioni
L-Asparagine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1