Documenti fondamentali
131-GSA
Sigma-Aldrich
Keratinocyte Growth Supplement for adult cells (5 ml-3 parts)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Forma fisica
liquid
Durata
1 yr
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol