12676
Apigenin 7-O-neohesperidoside
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Rhoifolin, Rhoifoloside
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to light yellow
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)C=C(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-8,10,18,20-30,32-36H,9H2,1H3/t10-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
RPMNUQRUHXIGHK-PYXJVEIZSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?