111R-1
CD11c (EP157) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EP157, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (111R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (111R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (111R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (111R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (111R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (111R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (111R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (111R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (111R-18-RUO)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
Isotipo
IgG
Controllo
hairy cell leukemia, spleen, tonsil
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Informazioni sul gene
human ... ITGAX(3687)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)