108M-9
CD8 (C8/144B) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
diluted ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C8/144B, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (108M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (108M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (108M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (108M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (108M-98)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotipo
IgG1κ
Controllo
tonsil
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
membranous
Informazioni sul gene
human ... CD8A(925)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)