104-05N
Human Epidermal Melanocytes: HEM, neonatal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human neonatal foreskin (normal)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Epidermal
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metabolic disorders
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Epidermal melanocytes are pigment-producing cells located at the basal level of epidermis, where they interact with keratinocytes via cellular processes called dendrites. Melanin, the pigment produced by melanocytes and responsible for skin color, is then transferred to keratinocytes, where it is stored in vesicles called melanosomes located around the nucleus to provide protection from UV radiation. HEM maintain their characteristic shape in culture for many generations. They produce melanin and serve as a useful cell model for the studies of melanocyte proliferation and differentiation, as well as progression of melanocytic neoplasia.
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Nota sulla preparazione
- 3rd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 30% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 12 doublings
Mantenimento delle subcolture
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.