05420
Albumina
lyophilized powder, ≥95.0% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
HSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (agarose gel electrophoresis)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
monomer calculated mol wt 66478 Da
tecniche
tissue culture: suitable
Impurezze
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
pH
7.0±0.2
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALB(213)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves