P57506
Piridina
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.72 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
899 °F
Limite di esplosione
12.4 %
dilution
(for general lab use)
Impurezze
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
P. ebollizione
115 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To synthesize glycophospholipids and phosphate diesters or phosphonate monoesters in the presence of trichloroacetonitrile as an activating reagent.
- In Knoevenagel condensation reactions.
- In the TEMPO-mediated radical polymerization of 3-vinylpyridine.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?