95682
p-Xylene
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
9 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
984 °F
Limite di esplosione
7 %
Impurezze
≤0.5% o- and m-xylene (GC)
≤0.5% toluene (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
P. eboll.
138 °C (lit.)
Punto di fusione
12-13 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.2 g/L
Densità
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup