77310
Periodic acid
puriss. p.a., ACS reagent, for oxidimetric titration, crystallized, ≥99.0% (RT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
for oxidimetric titration
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (RT)
Stato
powder or crystals
Qualità
crystallized
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Punto di fusione
122 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Anioni in tracce
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)