Documenti fondamentali
59070
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Isopentane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.15
Beilstein:
1730723
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.07
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
11.17 psi ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
788 °F
Limite di esplosione
8.3 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.354 (lit.)
n20/D 1.354
P. ebollizione
30 °C (lit.)
Punto di fusione
-160 °C
Densità
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methylbutane (Isopentane) is a branched chain alkane. It undergoes bromination at 75°C to afford 2-bromo-2-methyl butane. Its Raman spectra in vapor and solid phases at low temperatures (-196°C) have been investigated.
Applicazioni
2-Methylbutane may be used in the following studies:
  • As starting reagent for the synthesis of isoprene.
  • Preparation of C5 and C6 alkyl nitrates.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 50-54 (1999)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Rotational Isomerism and Thermodynamic Functions of 2-Methylbutane and 2, 3-Dimethylbutane. Vapor Heat Capacity and Heat of Vaporization of 2-Methylbutane.
Scott DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(4), 1707-1712 (1951)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 560-560 (1994)
Formation of alkyl nitrates from the reaction of branched and cyclic alkyl peroxy radicals with NO.
Atkinson R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 16(9), 1085-1101 (1984)