360457
Acetonitrile
≥99.5%, ACS reagent
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acetonitrile, ACS reagent, ≥99.5%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
100
200
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
Impurezze
≤0.3% water
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- The solid-phase peptide synthesis.
- The sialylation reactions.
- The synthesis of copper nanoparticles by reduction of copper nitrate salt using NaBH4. During the preparation, ACN acts as a protecting solvent, which prevents the oxidation of nanoparticles.
- The preparation of diaryl selenides by Cu-catalyzed coupling reaction between aryl iodides and diphenyl diselenide. In this process, ACN also functions as a ligand for the copper catalyst to increase its catalytic activity.
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup