34881
Acetonitrile
≥99.8% (GC), suitable for HPLC-GC, gas chromatography (GC), HPLC
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acetonitrile, suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
HPLC-GC: suitable
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Trasmittanza
200 nm, ≥50%
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It may be used as an extraction solvent during the quantification of pesticide residues in fruits and vegetables.
Altre note
- The article number 34881-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34881-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup