31248
Potassio cloruro
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Grado
puriss. p.a.
Saggio
99.5-100.5%
Forma fisica
crystalline powder
Impurezze
acidic or alkalic reac. substances, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.003% free acid (as HCl)
≤0.003% free alkali (as KOH)
≤0.005% water insolubles
Perdita
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
5-8 (20 °C, 5%)
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤100 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Compatibilità
corresponds for appearance of solution
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1