25023
Sodium acetate
puriss., anhydrous, ≥98%, powder
Sinonimo/i:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
Impurezze
≤0.002% heavy metals (as Pb)
Perdita
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
WGK 1