237124
Calcium nitrate tetrahydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
Stato
flakes
powder, crystals or granules
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
44 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.86 g/mL at 25 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
As a calcium precursor in the synthesis of nano-hydroxyapatite (HA) particles by sol-gel precipitation method along with potassium precursor potassium dihydrogen phosphate.
As a precursor along with diammonium hydrogen phosphate in the synthesis of nano-hydroxyapatite (n-HAP) by a wet chemical technique.
In the fabrication of 58S bioactive glass with the composition consisting of ternary system SiO2 (58 wt%) - CaO (33 wt%) - P2O5 (9wt%).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?