237086
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
ACS reagent, ≥98%
Sinonimo/i:
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
3.3 (94.88 g/L)
Punto di fusione
92 °C (lit.)
Densità
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
- to prepare Mayer′s hematoxylin solution for staining of lung sections and tibialis anterior muscle sections
- to sensitize experimental mice and establish the allergic rhinitis (AR) mouse model
- to stain mammary glands for its whole-mount analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?