221929
Iodic acid
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Stato
crystals or chunks
Impurezze
≤0.01% insolubles
≤0.1% N compounds
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
Solubilità
water: soluble
Densità
4.63 g/cm3
Anioni in tracce
Cl- and Br-: ≤0.02%
iodide (I-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?