221279
Manganese(II) chloride tetrahydrate
ACS reagent, ≥98%
Sinonimo/i:
Manganous chloride tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
Stato
crystals
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
3.5-6.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
58 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?