21177
Calcium phosphate dibasic
puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT)
Sinonimo/i:
Calcium hydrogen phosphate
About This Item
Grado
puriss. p.a.
Saggio
>98.5% (KT)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.2% insoluble matter in HCl
Perdita
6.5-8.5% loss on ignition, 850 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2000 mg/kg
Mn: ≤100 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤200 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1