154954
Pentano
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
spectrophotometric grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Tensione di vapore
26.98 psi ( 55 °C)
8.4 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
~8.3 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.010% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.60
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 245-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pentane is a low boiling solvent, which finds applications in industries as a petroleum solvent and as a substitute for diethyl ether.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C