13245
Manganese(II) sulfate monohydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99-100.5% (calc. for dried substance)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
99-100.5% (calc. for dried substance)
Stato
powder or crystals
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC
Impurezze
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.5% matter not precip. by ammonia sol.
Perdita
10-12% loss on ignition, 500 °C
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Se: ≤30 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalyst in the synthesis of heterocyclic compounds such as benzo-2-pyrones and benzopyrazines.
- To prepare cathode material magnesium manganese spine (MgMn2O4) by coprecipitation method.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)