12658
Potassium sulfate
meets analytical specification of Ph. Eur., 99-101%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99-101%
Stato
solid
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur.
Impurezze
acidity or alkalinity, in accordance
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 130 °C
Solubilità
boiling water: soluble 1 gm in 4 ml
glycerol: soluble 1 gm in 75 ml
water: soluble 1 gm in 8.3 ml
alcohol: insoluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?