12038
Calcium hydroxide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, 95-100.5% (complexometric)
About This Item
Grado
puriss.
Saggio
95-100.5% (complexometric)
Forma fisica
powder
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC
Impurezze
≤0.2% insoluble in hydrochloric acid
≤2.5% subst. not precip. by ammonium oxalate (as SO4)
pH
12.4-12.6 (20 °C)
Densità
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
fluoride (F-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1