Documenti fondamentali
02890
Sigma-Aldrich
Etanolo
purum, fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
15101802
ID PubChem:
NACRES:
NA.05
Saggio:
~96% (based on denaturant-free substance)
P. ebollizione:
78 °C (lit.)
78 °C
Tensione di vapore:
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Densità del vapore
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Grado
purum
Saggio
~96% (based on denaturant-free substance)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Qualità
fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
19 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
78 °C
Punto di fusione
-114 °C
−114 °C (lit.)
Densità
0.807 g/mL at 20 °C
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Sales restrictions may apply
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Etanolo for residue analysis
Sigma-Aldrich
02851
Etanolo
Etanolo absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Etanolo
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property.
Wu L, et al.
Opt. Mater., 28(4), 418-422 (2006)
50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation and DNA damage: possible involvement of a redox mechanism.
Wolf FI, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1743(1), 120-129 (2005)
Christophe Tastet et al.
Proteomics, 3(2), 111-121 (2003-02-26)
Several zwitterionic detergents differing in their polar heads, linker parts and hydrophobia tail were synthesized and evaluated for their efficiency in protein solubilizers for two-dimensional electrophoresis. A model system consisting of human red blood cell ghosts was used for this