Key Documents
02882
Sigma-Aldrich
Etanolo
purum, absolute ethanol, denaturated with 2% 2-butanone, A15 MEK1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
15101802
ID PubChem:
NACRES:
NA.05
Densità del vapore
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Grado
purum
Saggio
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Qualità
absolute ethanol, denaturated with 2% 2-butanone, A15 MEK1
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
19 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.363
P. eboll.
78 °C (lit.)
78 °C
Punto di fusione
-114 °C
−114 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sales restrictions may apply
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Ethanol
Vashist SK.
Protocol Exchange (2011)
A highly-sensitive and rapid Surface Plasmon Resonance immunoassay procedure based on the covalent-orientated immobilization of antibodies.
Vashist SK.
Protocol Exchange (2011)
Chandra Kumar Dixit et al.
Nature protocols, 6(4), 439-445 (2011-03-18)
This protocol describes an improved and optimized approach to develop rapid and high-sensitivity ELISAs by covalently immobilizing antibody on chemically modified polymeric surfaces. The method involves initial surface activation with KOH and an O(2) plasma, and then amine functionalization with
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
A new oxidase-peroxidase kit for ethanol assays in alcoholic beverages.
Gonchar MV, et al.
Food Technology and Biotechnology, 39(1), 37-42 (2001)