Z803200
Hellma® cuvettes for light-scattering measurements
High Performance Quartz Glass, I.D. 8 mm, spectral range 200-2500 nm, chamber volume 2800 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Produttore/marchio commerciale
Hellma 540.110-QS
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Diam. int.
8 mm
D.E.
75x10 mm
Volume della camera
2800 μL
Descrizione generale
with PTFE stoppers
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)