Documenti fondamentali
Z801550
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, pathlength 0.1 mm, spectral range 200-2500 nm, chamber volume 6.2 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
Suprasil® quartz
Produttore/marchio commerciale
Hellma 170.700-QS
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
6.2 μL
Cammino ottico
0.1 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 17.5 mm x 3.5 mm rectangular
2 windows polished aperture.
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)