Documenti fondamentali
Z517046
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
Joints: ST/NS 24/40 (2), three sections
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
Joints: ST/NS24/40 (2)
Diam. int. × diam. est.
11 mm × 15 mm
Lungh. effettiva
260 mm
Descrizione generale
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)