Key Documents
Z419982
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Unjacketed, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Altezza
500 mm
Capacità
250 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)