Y0001940
Tigecycline for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tigecycline, 9-tert-Butylglycylamidominocycline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tigecycline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C29H39N5O8/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36/h10,12,14,21,31,36-37,41-42H,8-9,11,30H2,1-7H3,(H,32,35)/b27-20-/t12-,14-,21-,29-/m0/s1
ZXGBRIBPJBHLMO-SBMFAFPZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)