Y0001892
Remifentanil hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-[methoxycarbonyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]1-piperidine]propanoic acid methyl ester hydrochloride, GI-87084B, Remifentanyl, Ultiva
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
remifentanil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CC)N(C1(CCN(CCC(OC)=O)CC1)C(OC)=O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C20H28N2O5.ClH/c1-4-17(23)22(16-8-6-5-7-9-16)20(19(25)27-3)11-14-21(15-12-20)13-10-18(24)26-2;/h5-9H,4,10-15H2,1-3H3;1H
WFBMIPUMYUHANP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... OPRM1(4988)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)