Y0001887
E1 Colistimethate sodium for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Colistimethate sodium, Colistin sulphomethate sodium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
colistimethate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CNCCC1NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CCNC(=O)C(NC1=O)C(O)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCCCC(CC)C)CCNC[S](=O)(=O)[O-])C(O)C)CCNC[S](=O)(=O)[O-])CCNC[S](=O)(=O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNC[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C58H110N16O28S5.5Na/c1-9-35(6)12-10-11-13-46(77)65-38(14-20-59-28-103(88,89)90)53(82)74-48(37(8)76)58(87)70-41(17-23-62-31-106(97,98)99)50(79)68-43-19-25-64-57(86)47(36(7)75)73-54(83)42(18-24-63-32-107(100,101)102)67-49(78)39(15-21-60-29-104(91,92)93)69-55(84)44(26-33(2)3)72-56(85)45(27-34(4)5)71-52(81)40(66-51(43)80)16-22-61-30-105(94,95)96;;;;;/h33-45,47-48,59-63,75-76H,9-32H2,1-8H3,(H,64,86)(H,65,77)(H,66,80)(H,67,78)(H,68,79)(H,69,84)(H,70,87)(H,71,81)(H,72,85)(H,73,83)(H,74,82)(H,88,89,90)(H,91,92,93)(H,94,95,96)(H,97,98,99)(H,100,101,102);;;;;/q;5*+1/p-5
IQWHCHZFYPIVRV-UHFFFAOYSA-I
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)