Y0001865
Pholcodine for impurity G identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pholcodine
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
pholcodine
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-24-7-6-23-16-3-4-18(26)22(23)29-21-19(5-2-15(20(21)23)14-17(16)24)28-13-10-25-8-11-27-12-9-25/h2-5,16-18,22,26H,6-14H2,1H3/t16?,17-,18+,22+,23+/m1/s1
GPFAJKDEDBRFOS-SLITUTQKSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)