Y0001851
Ergotamine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ergotamine D-tartrate
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
ergotamine
Punto di fusione
~195 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1C[C@@H](C=C2C1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)C7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CN9C[C@@H](C=C%10C9Cc%11c[nH]c%12cccc%10c%11%12)C(=O)N[C@]%13(C)O[C@@]%14(O)C%15CCCN%15C(=O)[C@H](Cc%16ccccc%16)N%14C%13=O
InChI
1S/2C33H35N5O5.C4H6O6/c2*1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*3-6,8-11,15,17,21,25-27,34,42H,7,12-14,16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*21-,25-,26+,27+,32-,33+;1-,2-/m111/s1
CJMJLDQKTOJACI-BGQAIRJTSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)