Y0001808
Pregabalin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Isopropyl mandelate, 1-Methylethyl (2RS)-2-hydroxy-2-phenylacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pregabalin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C(C)C)C(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)14-11(13)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,12H,1-2H3
SCJJMBMUZTUIJU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)