Y0001799
Methylprednisolone for system suitability A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6α-Methylprednisolone, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Medrol, Medrone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methylprednisolone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Adrenal gland,Immune system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)