Y0001730
Bufexamac impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bufexamac
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H18O3/c1-3-4-9-16-12-7-5-11(6-8-12)10-13(14)15-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
IEPLOMKGNGXJAW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)