Documenti fondamentali
Y0001690
Timolol impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8ClN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
timolol
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confezionamento
Unit quantity: 10 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)