Y0001555
Ciclesonide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Desisobutyryl-ciclesonide, (2′R)-2′-Cyclohexyl-11b,21-dihydroxy-16bH-[1,3]dioxolo[4′,5′:16,17]pregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
ciclesonide
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Solubilità
water: <0.1 g/L
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H38O6/c1-26-11-10-18(30)12-17(26)8-9-19-20-13-23-28(22(32)15-29,27(20,2)14-21(31)24(19)26)34-25(33-23)16-6-4-3-5-7-16/h10-12,16,19-21,23-25,29,31H,3-9,13-15H2,1-2H3/t19-,20-,21-,23+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1
OXPLANUPKBHPMS-ZXBNPROVSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)