Y0001467
Amikacin impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-(−)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amikacin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
200-203 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)