Y0001458
Piretanide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Piretanide, 4-Phenoxy-3-(1-pyrrolidinyl)-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
piretanide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)
UJEWTUDSLQGTOA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)